Learn More
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Optimieren Sie routinemäßige PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz, die Geschwindigkeit und Spezifität erfordern, mit dieser neuartigen Heißstart-DNA-Polymerase.
Marke: Thermo Scientific™ F122L
612.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist ein neuartiges PCR-Enzym für Routineanwendungen und PCR-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie übertrifft jede auf Taq beruhende und auf dem Markt erhältliche Hot-Start-Polymerase. Die Phire Hot Start II DNA-Polymerase ist deutlich schneller, extrem zuverlässig und kann auch lange DNA-Fragmente mit hohen Ausbeuten amplifizieren. Diese Eigenschaften werden durch das fortschrittliche Protein-Engineering der Polymerase erzielt. Die einzigartige, doppelsträngige DNA-Bindungsdomäne ermöglicht kurze Extensionszeiten (10 bis 15 s/kb), verbessert die Ausbeute und erhöht die Wiedergabetreue um das 2-Fache im Vergleich zur Taq DNA-Polymerase.
Die Hot-Start-Modifikation der Phire Hot Start II DNA-Polymerase beruht auf derselben Affibody Inaktivierungstechnologie wie die Phusion Hot Start II DNA-Polymerase. Diese Technologie erhöht die Spezifität der PCR-Reaktion und nimmt keine zusätzliche Zeit für die anfängliche Aktivierung des Enzyms in Anspruch.
Das neue Phire Green-Format ist eine Kombination aus Phire Hot Start II DNA-Polymerase und 5x Phire Green-Puffer. Der Puffer enthält ein Dichtereagenz und zwei Tracking-Farbstoffe zum direkten Auftragen von PCR-Produkten auf ein Gel. Der Farbpuffer hemmt die Enzymleistung nicht und ist mit nachgeschalteten Anwendungen wie DNA-Sequenzierung, Ligation und Restriktionsverdauung kompatibel.
Die Phire Hot-Start II DNA-Polymerase ist eine aktualisierte Version der ursprünglichen Phire Hot-Start DNA-Polymerase. Durch die verbesserte, Affibody-basierte Heißstarttechnologie unterliegt die Polymerase keinen Einschränkungen in Bezug auf die Annealing-Temperatur und ist extrem schnell (Extensionszeit von nur 10 bis 15 s/kb). Die einzigartige dsDNA-Bindungsdomäne macht die Phire Hot Start II DNA-Polymerase besonders robust und ermöglicht die Amplifikation von langen DNA-Fragmenten mit hoher Ausbeute. Die Affibody-basierte Inaktivierungsmethode der Phire Heißstart-DNA-Polymerase erhöht die Spezifität der Amplifikation bei Umgebungstemperaturen, ermöglicht jedoch eine sofortige und vollständige Reaktivierung des Enzyms bei normalen Zyklustemperaturen.- Schneller Heißstart: Kein Reaktivierungsschritt erforderlich
- Schnelles Enzym: Vier- bis fünfmal schnellere Amplifikation als mit Heißstart-Taq
- Robust Minimale Reaktionsoptimierung durch hohe Inhibitortoleranz
- Hohe Ausbeuten: Üppige Produkte durch hohe Effizienz
- Längere PCR-Produkte: Amplifikation deutlich längerer DNA-Fragmente als mit anderen Heißstart-Taq
- Keine Einschränkungen der Annealing-Temperatur
Enthält:
Phire Hot-Start II DNA-Polymerase wird mit 5X Phire Reaktionspuffer und DMSO geliefert. Der Puffer liefert 1,5 mM MgCl2 in der 1x Endkonzentration.
Empfohlen für:
Fast PCR, routinemäßige PCR, Hochdurchsatz-PCR, Long-Range-PCR, DHPLC, Mikroarray
Spezifikation
• 1 x 1 ml Phire Hot-Start II DNA-Polymerase • 7 x 1,5 ml 5X Phire Reaktionspuffer (liefert 1,5 mM MgCl2) • 1 x 500 µl DMSO Bei -20 °C lagern. |
|
Phire Hot Start II DNA-Polymerase | |
DNA-Polymerase | |
1,000 reactions | |
Cloning, Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
Stumpf | |
DNA |
Mittel | |
Schnell | |
DHPLC | |
Wet or Dry Ice | |
2X | |
1000 Reaktionen | |
Eigenständig | |
Colorless |