Learn More
Thermo Scientific™ phi29 DNA Polymerase (10 U/μL)
Die phi29-DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase mit starker Strand Displacement-Aktivität, die eine sehr effiziente isotherme DNA-Amplifikation ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ EP0091
123.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Thermo Scientific™ phi29 DNA-Polymerase ist eine äußerst prozessive Polymerase (bis zu mehr als 70 kb) mit starker Strangverdrängungsaktivität, die eine hocheffiziente isothermische DNA-Amplifikation ermöglicht. phi29 DNA-Polymerase besitzt außerdem eine 3'→5' Exonuklease- (Proofreading-) Aktivität, die vorzugsweise auf einsträngiger DNA oder RNA wirkt. Daher sind 3'-modifizierte Primer sehr gut geeignet.
Besondere Eigenschaften
- Höchste Prozessivität und Strang-Verdrängungsaktivität unter bekannten DNA-Polymerasen – Mehr als 70 kb lange DNA-Abschnitte können synthetisiert werden
- Hochgenaue DNA-Synthese (siehe Referenz 5)
- Extrem hohe Ausbeute an amplifizierter DNA, selbst aus winzigen Mengen von Ausgangsmaterial
- Amplifikationsprodukte können direkt in Downstream-Prozessen (PCR, Restriktionsverdau, SNP-Genotypisierung usw.) verwendet werden.
Spezifikation
Stand-alone enzyme | |
phi29 DNA Polymerase | |
• phi29 DNA Polymerase (250 units at 10 U/μL) • 10X Reaction Buffer for phi29 DNA Polymerase • Store at –15 to –25°C. |
|
Trockeneis | |
4 hours |
MDA-WGA, RCA | |
2,5 μg (250 U) | |
30°C | |
10 U/μL |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-07-03
Neues Angebot Jetzt sparen -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27