Learn More
uvex Pheos K1P Helm-Gehörschutz
Der Kapselgehörschutz der K-Serie bieten neben leichten, extraweichen Ohrkissen für langen Tragekomfort einen hohen Grad an Schutz.
Marke:  uvex 2600216
23.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17290311
  • 36.45 CHF / 1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
  • Mechanischer Bajonett-Helmanschluss für schnelles, werkzeugfreies Anbringen und Abnehmen von Pheos Sicherheitshelmen
  • Kompatibel mit Uvex™ Pheos Gesichtsschutzen der  Serie 9906, Gesichtsschilden der Serie 9790 und Forsthelmen der Serie 9774
  • Die extraweichen Ohrkissen können über einen längeren Zeitraum ohne Reizung getragen werden
  • Einstellbare Ruhe- und Standby-Positionen bei Nichtgebrauch
  • Dielektrisch durch Kunststoffarme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Schwarz
Serie K, Over-the-head
No
Nein
Black
No
Nein
Pheos Gesichtschutze der Serie 9906, Pheos Gesichtsschilde der Serie 9790 und Pheos Forsthelme der Serie 9774
28 dB
Ear Muffs
Nein
Ja
EN 352-1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos K1P Helm-Gehörschutz > 28 dB