Learn More
uvex Pheos E-WR Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
Marke: uvex 9770030
317.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leichter Helm in sportlichem Design
- Helmschale vollständig geschlossen für den Einsatz von Elektrikern
- Geprüft und zertifiziert nach EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)
- Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
- Haltegurtsystem mit Drehknopfeinstellern zur individuellen Weiteneinstellung
Spezifikation
EN 397, EN 50365 | |
Hard Hats | |
9770, Breite Krempe | |
52 bis 61 cm | |
Unbelüftet |
Weiß | |
HDPE | |
Helme für industrielle Sicherheit | |
52 bis 61 cm | |
Short Brim (Cap Style) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos E-WR Schutzhelm > Farbe: Weiß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur