Learn More
uvex Pheos B Schutzhelm
Leichte Schutzhelme mit sportlichem Design und höchstem Tragekomfort.
Marke:  uvex 9772020
229.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17594106
  • 325.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-08-2025
Beschreibung
  • Leichter Helm in sportlichem Design
  • Drei variable Lüftungsschlitze, eine Belüftungszone an der Stirn und zwei an der Rückseite sorgen für eine perfekte Luftzirkulation
  • Adaptersysteme für Uvex Visiere, Uvex Gehörschutz und Helmlampen
  • Konventioneller 6-Punkt-Textilhaltegurtsystem für einen bequemen Halt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 397
Hard Hats
9772, Breite Krempe
52 bis 61 cm
Ja
Weiß
HDPE
Helme für industrielle Sicherheit
51 bis 61 cm
Front Brim
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pheos B Schutzhelm > Farbe: Weiß