Learn More
Phenylzinntrichlorid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Phenyltin trichloride is used to produce 3-phenyl-cyclohexanone with cyclohex-2-enone. And it is also used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenyltin trichloride |
Dichte | 1.84 g/mL |
Geruch | Pungent |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 302.18 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Z20J013 | Analysenzertifikat | 16/01/2024 | 071157.14,071157.06 |
K08F39 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 071157.14,071157.06 |
B09U023 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 071157.14,071157.06 |
L28U055 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 071157.14,071157.06 |
X04H063 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 071157.14,071157.06 |