missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Phenylsulfonyl)acetamid, 98+ %, Thermo Scientific™
32.88 CHF - 103.13 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 35008-50-5 |
---|---|
Summenformel | C8H9NO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 199.22 |
MDL-Nummer | MFCD00041320 |
InChI-Schlüssel | LKYNWTGTRVZBPA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-benzenesulfonyl acetamide, 2-phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonylacetamide, acmc-20aplb, enamine_000243, phenylsulphonyl acetamide, alpha-phenylsulfonylacetamide, 2-phenylsulfonyl ethanamide, acetamide, 2-phenylsulfonyl |
PubChem CID | 1810305 |
IUPAC-Name | 2-(benzolsulfonyl)acetamid |
SMILES | NC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12741.06 |
5 g |
32.88 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343346
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12741.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
35008-50-5 | |
199.22 | |
LKYNWTGTRVZBPA-UHFFFAOYSA-N | |
1810305 | |
NC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 |
C8H9NO3S | |
MFCD00041320 | |
2-benzenesulfonyl acetamide, 2-phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonylacetamide, acmc-20aplb, enamine_000243, phenylsulphonyl acetamide, alpha-phenylsulfonylacetamide, 2-phenylsulfonyl ethanamide, acetamide, 2-phenylsulfonyl | |
2-(benzolsulfonyl)acetamid |
Spezifikation
(Phenylsulfonyl)acetamide | |
154°C to 158°C | |
MFCD00041320 | |
2-benzenesulfonyl acetamide, 2-phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonyl acetamide, phenylsulfonylacetamide, acmc-20aplb, enamine_000243, phenylsulphonyl acetamide, alpha-phenylsulfonylacetamide, 2-phenylsulfonyl ethanamide, acetamide, 2-phenylsulfonyl | |
NC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1 | |
199.22 | |
199.23 |
35008-50-5 | |
C8H9NO3S | |
2101624 | |
LKYNWTGTRVZBPA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(benzolsulfonyl)acetamid | |
1810305 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen