Learn More
Phenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499006
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499006
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11499006
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17901.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 694-53-1 | C6 H8 Si | 108.22 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Bei Berührung mit Wasser wird ein entflammbarer Alkohol freigesetzt. Wasserlöslich (Kontakt mit Wasser setzt entzündliche Gase frei) und den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694-53-1
Summenformel C6 H8 Si
Molekulargewicht (g/mol) 108.22
MDL-Nummer MFCD00013478
InChI-Schlüssel XJWOWXZSFTXJEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsilane, benzene, silyl, silylbenzene, silane, phenyl, fenylsilan, fenylsilan czech, phenylsilane, silyl, silane, phenyl-,
PubChem CID 6327628
IUPAC-Name Phenylsilizium
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si]
Spezifikation
Siedepunkt 120°C
Chemischer Name oder Material Phenylsilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN3399
Flammpunkt 7°C (45°F)
Löslichkeitsinformationen Contact with water releases a flammable alcohol. Soluble in water (Contact with water releases flammable gases),and most common organic solvents.
Formelmasse 108.22
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.5105
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.88
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX22K048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
ChargennummerU23K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
Chargennummer10250745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
ChargennummerS05K081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
ChargennummerM19K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog NumberA17901.06,A17901.22,A17901.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenylsilane
Name des Produkts
Phenylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >