Learn More
Phenylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10502151
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10502151
Marke: Thermo Scientific Acros 130791000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1571-33-1 | C6H7O3P | 158.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1571-33-1
Summenformel C6H7O3P
Molekulargewicht (g/mol) 158.09
MDL-Nummer MFCD00002136
InChI-Schlüssel QLZHNIAADXEJJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenephosphonic acid, phosphonic acid, phenyl, phenyl-phosphonic acid, phosphonic acid, p-phenyl, phenyl phosphonic acid, unii-byd76t2868, sv7, pubchem21303, phosphonic acid,phenyl, wln: qpqo&rMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15295
IUPAC-Name Phenylphosphonsäure
SMILES OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylphosphonic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 158.0°C to 165.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5P(O)(OH)2
Menge 100 g
Beilstein 16,803
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40.4g/100mL water (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ccl4
Formelmasse 158.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
ChargennummerA0400227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
ChargennummerA0454778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number130790025,130791000,130795000
ChargennummerA0393326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number130790025,130791000,130795000
ChargennummerA0394855 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2020 Catalog Number130790025,130791000,130795000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylphosphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Phenylphosphonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >