Learn More
Phenylmagnesiumbromid, 3 M im Äther, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472967
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylmagnesiumbromid, 3 M im Äther, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472967
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15472967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 087326.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Grignard-Reagenz
Grignard reagent Phenylmagnesium bromide is an important reagent called as Grignard reagent used in the synthesis of organic and oraganometallic reactions. It is used to prepare phenyl aryl sulphides, sulphoxides, and sulphones. It acts as a strong acid and Lewis acid and undergoes addition reaction with many unsaturated functional groups. It is involved in the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s, 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, o-substituted benzophenones and 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol. In addition to this, it is used for the monalkylation of primary amines to get secondary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-58-3
Summenformel C6H5BrMg
Molekulargewicht (g/mol) 181.32
MDL-Nummer MFCD00000038
InChI-Schlüssel ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylmagnesium bromide
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.14 g/mL
Geruch Ether-like
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran.
IUPAC-Name bromo(phenyl)magnesium
Formelmasse 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M in ether
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide
Name des Produkts
Phenylmagnesiumbromid, 3 M im Äther, Thermo Scientific Chemicals >