Learn More
Phenylacetaldehyd, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10292332
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylacetaldehyd, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10292332 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10292332
Marke: Thermo Scientific Acros 370915000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-78-1 | C8H8O | 120.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-78-1
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
MDL-Nummer MFCD00006993
InChI-Schlüssel DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetaldehyde, benzeneacetaldehyde, hyacinthin, alpha-tolualdehyde, phenylethanal, 2-phenylethanal, phenylacetic aldehyde, alpha-toluic aldehyde, acetaldehyde, phenyl, benzylcarboxaldehyde
PubChem CID 998
ChEBI CHEBI:16424
IUPAC-Name 2-Phenylacetaldehyd
SMILES O=CCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetaldehyde
Namenshinweis 98%
Azidität 5mg KOH/g max.
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0290g/mL
Siedepunkt 193.0°C
Flammpunkt 68°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CHO
Brechungsindex 1.5250 to 1.5320
Menge 500 g
Beilstein 07, 292
Merck Index 15, 7377
Relative Dichte 1.029
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.210g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,diethyl ether
Stabilisator approx. 0.01% citric acid
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0455575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Artikelnummer370915000,370911000
ChargennummerA0438976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Artikelnummer370915000,370911000
ChargennummerA0397058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer370915000,370911000
ChargennummerA0411953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer370915000,370911000
ChargennummerA0424625 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2022 Artikelnummer370915000,370911000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenylacetaldehyde, stabilized
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Phenylacetaldehyd, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >