Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ Hochleistungsmedien
Entwickelt für Zwischen- und Polierschritt-Reinigungsschritte
Marke:  Cytiva 17-1082-01
Artikelnummer. 10668502
  • 555.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Medien für die hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC), die aus hochgradig quervernetzten Agarose-Beads mit funktionellen aromatischen Phenylgruppen bestehen.
  • Hohe Auflösung durch kleinere 34 μm-Bead-Größen
  • Chemische Stabilität für eine effektive CIP und Desinfektion
  • Lieferbar in vorgepackten Säulen, wie z. B. HiPrep™, HiScreen™und HiTrap™ sowie in den Packgrößen für Labor und BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
75 ml
Für Zwischenaufreinigung und Polieranwendungen
Phenyl Sepharose Hochleistungsmedien
24 bis 44 μm
30 cm
6 % hochvernetzte Agarose
20 % Ethanol
Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1M NaOH, 1 M Essigsäure, 30 % Acetonitril, 70 % Ethanol, 30 % Isopropanol, 6 M Guanidine-Hydrochlorid, 8 M Harnstoff, 3 M Ammoniumsulfat, Ionische Reinigungsmittel, nichtionische organische Lösungsmittel, 2 % Natriumdodectylsulfat
4 °C bis 30 °C
100 bis 200 cm/Stunde
11.8 Zoll
300 kPa
3 bis 13
Phenyl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Phenyl Sepharose™ Hochleistungsmedien > Packungsgröße: 75 ml