Learn More
Phenylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429940
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429940
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11429940
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044711.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird in Phosphatase-Bestimmungen verwendet
Phenyl phosphate disodium salt is used in phosphatase determinations. It is also used as reagent in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3279-54-7
Summenformel C6H5Na2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 218.06
MDL-Nummer MFCD00002133
InChI-Schlüssel TYJOJLOWRIQYQM-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium phenyl phosphate, phenyl phosphate disodium salt, disodium phenylphosphate, phenyldisodium phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, disodium salt, phenyl disodium orthophosphate, phenyl phosphate, phosphoric acid, monophenyl ester, sodium salt 1:2, disodium phenyl phosphate dihydrate, phenyl phosphate disodium salt dihydrate
PubChem CID 76771
IUPAC-Name disodium phenyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl phosphate disodium salt hydrate
Farbe Gelb
Strukturformel C6H5OPO(ONa)2·xH2O
Menge 100 g
Beilstein 4167154
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3357
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/mL).
Formelmasse 218.06 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN07L083 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number044711.14,044711.22
ChargennummerZ30K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number044711.14,044711.22
ChargennummerU12K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number044711.14,044711.22
ChargennummerZ05I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number044711.14,044711.22
ChargennummerX03I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number044711.14,044711.22
Name des Produkts
Phenylphosphat-Dinatriumsalzhydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >