Learn More
Phenolphthalein-Lösung, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1% in Ethanol, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15698370
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Phenolphthalein-Lösung, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1% in Ethanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15698370 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
30 ml
Click to view available options
Menge:
30 ml
500 ml
1 L
6 x 500 ml
50 L
6 x 1 l
Artikelnummer. 15698370
Marke: Honeywell-Fluka 3460730ML
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indikator, Reag. Ph. Eur., 1 % in Ethanol
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-09-8
Summenformel C20H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
MDL-Nummer MFCD00005913
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolphthaleinlösung
UN-Nummer UN1170
Beilstein 284423
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Formelmasse 318.32 mol
Menge 30 ml
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphthalein solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: phenolphthalein, ethanol; ethyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolphthalein-Lösung, Indikator, Reag. Ph. Eur., 1% in Ethanol, Honeywell Fluka™ >