missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phenolphthalein-Indikator in Ethanol, 1 g/l, Chem-Lab

Artikelnummer. 11957423
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Färbt sich beim Vorhandensein von Basen (bei pH-Wert 8.2–10) rotviolett. Phenolphthalein-Indikator in Ethanol (1 g/l) von Chem-Lab enthält 1 g C20H14O4 pro 1 l C2H5OH. Dient als Indikator für Säure-Basen-Titrationen. Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Ph. 4.4.1.1 Normen.

Phenolphthalein wird zur Verwendung in Experimenten in der Regel in Alkohol aufgelöst. Es ist eine schwache Säure, die H-+ Ionen in Lösung verlieren kann. Das Phenolphthalein-Molekül ist farblos, das Phenolphthalein-Ion rosa. In sauren und neutralen Lösungen ist die Lösung farblos. Wenn dem Phenolphthalein eine Base hinzugefügt wird, findet mehr Ionisierung statt, wodurch die Lösung eine rotviolette Farbe erhält. Diese Lösung wird bei pH-Wert 8.2–10.0 in dieses Rosa.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Phenolphthalein
CAS 77-09-8, 64-17-5
Konzentration 1 g C20H14O4 pro 1 l C2H5OH 80 %
Summenformel C20H14O4
MDL-Nummer MFCD00005913
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
InChI-Schlüssel KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-2-Benzofuran-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 318.33
PubChem CID 4764
ChEBI CHEBI:34914
Formelmasse 46.07 mol
Güte Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Geruch Alkoholisch
Dichte 0.86 g/ml
pH-Farbindikatoren Farblos bis rotviolett bei pH8.2–10.0
Lösungsmittel oder Matrix Ethanol 80 %
pH ±7
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenolphtalein indicator in Ethanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Phenolphthalein-Indikator in Ethanol, 1 g/l, Chem-Lab >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt