Learn More
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz
Kimble™ Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Medien beim Autoklavieren. Sie sind aus einem speziellen (holzgefüllten) Phenolharz gefertigt und besonders beständig gegen Temperaturen und Dämpfe beim Autoklavieren.
271.00 CHF - 528.32 CHF
Spezifikation
Material Phenolharz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Auskleidungsmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Auskleidungsmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
11868532
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
73800-13415
Gummi
271.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11883825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
73800-15415
Gummi
528.32 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichern Sie Ihre Medien beim Autoklavieren mit dem Kimble™ Phenol-Schraubverschluss mit Einlage.Hergestellt aus speziellem, mit Holz verfülltem Phenolmaterial und sehr beständig gegen Temperatureinwirkungen und Dampf beim Autoklavieren
  • Styrolauskleidung
  • Schraubverschluss
Spezifikation
Spezifikation
Phenolharz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Schraubverschlüsse aus Phenolharz mit Einsatz