Learn More
Cole-Parmer™ TROLLEY PHENOLIC BASE MELAMINE HIGH PRESSURE
Sichere und effektive Methode zum Bewegen großer Ballonflaschen, Fässern und Kisten
Marke:  Cole-Parmer™ 09378-05
Artikelnummer. 12375709
  • 1245.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
Verringert die Belastung des Rückens bei schwerem Anheben; dazu den Rollwagen nach vorn kippen und die Ballonflasche auf den Wagen schieben. Quadratische Stahlrohre stützen den Phenolboden mit Hochdruck-Melamin-Laminatoberfläche. Die Hartgummirollen sind für eine einfache Handhabung um 360° drehbar. Der Boden befindet sich 108 mm über dem Boden. Der Griff ist 978 mm hoch und 483 mm breit. Sichere und effektive Methode zum Bewegen großer Ballonflaschen, Fässern und Kisten
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
Phenolharz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ TROLLEY PHENOLIC BASE MELAMINE HIGH PRESSURE > Material:Phenolbasis