Learn More
Phenol USP-Kristalle, Macron Fine Chemicals ™ Artikelnummer.: 15527854
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Phenol USP-Kristalle, Macron Fine Chemicals ™
Artikelnummer. 15527854
2.5 kg, Poly-beschichtet
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
12 x 500 g
Verpackung:
Glas
Poly-beschichtet
Artikelnummer. 15527854
Marke: Avantor Macron 060506
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Karbolsäure, Hydroxybenzol, Phensäure, Phenylsäure, Oxybenzol, Phenylhydrat, Phenylhydroxid, Phenylalkohol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Verpackung Poly-beschichtet
Menge 2.5 kg
Formelmasse 94.11
Güte USP
Physikalische Form kristallin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol USP-Kristalle, Macron Fine Chemicals ™ >