Learn More
Phenol, gesättigt (pH 6,6/7,9, Liq.), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10264673
Verfügbar ab: 26-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenol, gesättigt (pH 6,6/7,9, Liq.), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10264673
100 mL, Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Click to view available options
Menge:
100 mL
400 mL
Verpackung:
Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Artikelnummer. 10264673
Marke: Fisher BioReagents BP1750I100
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-01-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Phenol, gesättigt (pH-Wert 6,6/7,9, flüssig)
Mit Tris-Puffer gesättigtes Phenolkommt bei DNA-Extraktionsverfahren zum Einsatz.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2, 6381-92-6, 77-86-1
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol, Saturated
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- and RNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99.0
UN-Nummer 2821
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Beschichtetes Braunglas/Giftpaket
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol saturated pH 6.6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol, gesättigt (pH 6,6/7,9, Liq.), Fisher BioReagents™ >