Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot-Natriumsalz, ACS Artikelnummer.: 11387148
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot-Natriumsalz, ACS
Artikelnummer. 11387148
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11387148
Marke: Thermo Scientific Chemicals 015987.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
pH-Indikator
Phenol red sodium salt is a pH indicator commonly used in cell culture for monitoring pH changes. It is used in the pH ranges between 6.8 and 8.2. It is involved in the studies of gastrointestinal and other systems. It can be used to check hydrogen peroxide in supernatants from cultured macrophages in multiwell plates. Further, it is used as a diagnostic aid for determination of renal function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
MDL-Nummer MFCD00066901
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red sodium salt
Schmelzpunkt 285°C (decomposition)
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,aqueous alkali hydroxides and carbonates.
Formelmasse 376.37
Güte ACS
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR10J038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2023 Catalog Number015987.06
ChargennummerK09U030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number015987.14,015987.06
ChargennummerF01X049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number015987.14,015987.06
ChargennummerL01X007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number015987.14,015987.06
ChargennummerJ11L41 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number015987.14,015987.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phenol Red sodium salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot-Natriumsalz, ACS >