Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Natriumsalz Artikelnummer.: 11986801
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Natriumsalz
Artikelnummer. 11986801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11986801
Marke: Thermo Scientific Chemicals 151441000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34487-61-1
Summenformel C19H13NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 376.358
InChI-Schlüssel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]Phenolat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol Red, sodium salt
Schmelzpunkt 285.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 376.35
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 1600 (558nm, in buffer) min.
Visuelles Übergangsintervall pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Farbe Braun bis rot
Menge 100 g
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0446168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number151440050,151440250,151441000
ChargennummerA0384115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number151440050,151440250,151441000
ChargennummerA0446168 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2022 Catalog Number151440050,151440250,151441000
ChargennummerA0441768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2022 Catalog Number151440050,151440250,151441000
ChargennummerA0439023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number151440050,151440250,151441000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol Red, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot, Natriumsalz >