Learn More
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15653830
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15653830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15653830
Marke: Honeywell-Fluka 3266110G
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Indikator, ACS-Reagenz
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-74-8
Summenformel C19H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 354.38
MDL-Nummer MFCD00003552
InChI-Schlüssel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-Name 4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenolrot
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 326470
Formelmasse 354.38 mol
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall 6.8 bis 8.2 (gelb bis rot)
Farbe Rot
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ >