Learn More
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Indikator, ACS-Reagenz
Marke: Honeywell-Fluka 32661-100G
Menge | 100 g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
143-74-8 | |
354.38 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4766 | |
4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
C19H14O5S | |
MFCD00003552 | |
Phenolsulfonphthalein | |
CHEBI:31991 | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
Spezifikation
Phenolrot | |
C19H14O5S | |
NONH für alle Transportarten | |
Phenolsulfonphthalein | |
OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 | |
354.38 | |
CHEBI:31991 | |
ACS-Reagenz | |
6.8 bis 8.2 (gelb bis rot) | |
100 g |
143-74-8 | |
MFCD00003552 | |
326470 | |
BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(4-Hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol | |
4766 | |
354.38 mol | |
Glasflasche | |
Rot | |
Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenolrot-Indikator, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™ > 100 g-Glasflasche
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur