Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenolrot
Beschreibung
Phenol red is used as a non absorbed marker in gravimetric method. It is a pH indicator used in cell biology laboratories and in home swimming pool test kits. It is used to check the kidney function based on the excreted phenol red by colorimetric method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phenolrot wird als nicht absorbierter Marker in gravimetrischen Verfahren verwendet. Es ist ein pH-Indikator, der in zellbiologischen Laboren und in Prüfsätzen für Heimschwimmbäder verwendet wird. Es wird verwendet, um die Nierenfunktion anhand des ausgeschiedenen Phenolrots mittels kolorimetrischer Methoden zu überprüfen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenol Red |
Siedepunkt | >300°C |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 250 g |
Beilstein | 326470 |
Merck Index | 14,7247 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform. |
IUPAC-Name | 3,3-bis(4-Hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiol-1,1-dion |
Formelmasse | 354.38 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10253532 | Analysenzertifikat | 24/12/2024 | B21710.30,B21710.18,B21710.09 |
10251114 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | B21710.30,B21710.18,B21710.09 |
10248977 | Analysenzertifikat | 14/12/2023 | B21710.30,B21710.18,B21710.09 |
X18I001 | Analysenzertifikat | 31/10/2022 | B21710.30,B21710.18,B21710.09 |
S29I018 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | B21710.30,B21710.18,B21710.09 |