Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), stabilisiert, mit 100 mM Tris-EDTA bis pH-Wert 8.0 gesättigt, Thermo Scientific Chemicals
Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Gemisch im Verhältnis 25:24:1 (v/v/v), CAS-Nr. 136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3, ist eine Lösung zur Aufreinigung von Nukleinsäuren.
Marke:  Thermo Scientific Acros 327110025
1096.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24376" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10649273
  • 1153.74 CHF / 2.50 Liter
Verfügbar ab: 13-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Diese Lösung enthält eine Mischung aus reinem Chloroform, Isoamylalkohol und Phenol, gesättigt mit Tris-EDTA, mit einem stabilisierten pH-Wert von 8,0
Anwendungen
  • Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung (25:24:1) wird bei der Extraktion von Nukleinsäuren, DNA und RNA verwendet
  • Wenn Nukleinsäuren mit der Phenol-Chloroform-Isoamylalkohol-Mischlösung extrahiert werden, wird eine klare Komponententrennung erreicht.Die in der Probe vorhandenen Proteine werden denaturiert und entfernt (gesammelt in der organischen Phase oder in der Interphase), während Nukleinsäuren in der wässrigen Phase verbleiben.Das Chloroform denaturiert Proteine und erleichtert die Trennung der wässrigen und organischen Phasen, und der Isoamylalkohol reduziert die Schaumbildung während der Extraktion.
  • Das Gemisch wird auch zur Generierung von DNA-Minisatelliten-Fingerabdrücken verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1), stabilized, saturated with 100 mM Tris-EDTA to pH 8.0
DNase, RNase and Protease Free
C6H6O
2927
14, 7241
Molekularbiologie
1.28
7.8 to 8.2 (25°C)
Lösung
Gelb bis orange
136112-00-0, 67-66-3, 123-51-3
MFCD00133763
1.2800g/mL
94.11
Glasflasche
Stabilized
2.5 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number327110025,327111000,327115000
ChargennummerA0459186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2024 Catalog Number327110025,327111000,327115000
ChargennummerA0455693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number327110025,327111000,327115000
ChargennummerA0455694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number327110025,327111000,327115000
ChargennummerA0451585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number327110025,327111000,327115000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), stabilisiert, mit 100 mM Tris-EDTA bis pH-Wert 8.0 gesättigt, Thermo Scientific Chemicals > 150g