Learn More
Phenol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207143 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 kg, Glasflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Gramm
CAS: 108-95-2 | C6H6O | 94.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-95-2
Summenformel C6H6O
Molekulargewicht (g/mol) 94.11
MDL-Nummer MFCD00002143
InChI-Schlüssel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-Name Phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenol
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OH
Menge 2.5 kg
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Merck Index 15, 7354
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides,soluble in alcohol,chloroform,ether,glycerol,,carbon disulfide and fixed oils,1g/12mL benzene,practically insoluble in petroleum ether
Viskosität 3.437 mPa.s (50°C)
Formelmasse 94.11
Dampfdruck 0.4mbar at 20°C
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristalle oder verklumpte Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Phenol, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >