Learn More
Phenanthren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Phenanthrene is generally used for dye production, synthetic resin, preservative. It is also used in agrochemical and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phenanthren wird allgemein zur Herstellung von Farbstoffen, Kunstharzen und Konservierungsmitteln verwendet. Wird auch in agrochemischen und pharmazeutischen Zwischenprodukten genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Chloroform, Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Phenanthren wird allgemein zur Herstellung von Farbstoffen, Kunstharzen und Konservierungsmitteln verwendet. Wird auch in agrochemischen und pharmazeutischen Zwischenprodukten genutzt.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Benzol, Chloroform, Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Phenanthrene |
Schmelzpunkt | 97°C to 101°C |
Dichte | 1.179 |
Siedepunkt | 340°C |
Flammpunkt | 171°C (339°F) |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1905428 |
Merck Index | 14,7212 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Toluene. Insoluble in water. |