Learn More
Phenanthren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 85-01-8 | C14H10 | 178.23 g/mol
23.85 CHF - 540.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 85-01-8 |
---|---|
Summenformel | C14H10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 178.23 |
MDL-Nummer | MFCD00001168 |
InChI-Schlüssel | YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730 |
PubChem CID | 995 |
ChEBI | CHEBI:28851 |
IUPAC-Name | Phenanthren |
SMILES | C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10745241
|
Thermo Scientific Acros
130090050 |
5 g | Glasflasche |
23.85 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10205040
|
Thermo Scientific Acros
130090500 |
50 g | Kunststoffflasche |
90.50 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10183320
|
Thermo Scientific Acros
130095000 |
500 g | Kunststoffflasche |
540.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
85-01-8 | |
178.23 | |
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N | |
995 | |
Phenanthren |
C14H10 | |
MFCD00001168 | |
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730 | |
CHEBI:28851 | |
C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1 |
Spezifikation
Phenanthrene | |
85-01-8 | |
Weiß bis grau | |
336°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD00001168 | |
15, 7326 | |
phenanthren, phenanthrin, phenanthracene, ravatite, phenantrin, phenanthren german, phenanthrene, pure, unii-448j8e5bst, ccris 1233, chembl46730 | |
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N | |
Phenanthren | |
995 | |
178.23 | |
Kristallpulver |
98+% | |
95°C to 101°C | |
1.0630g/mL | |
Echt | |
C14H10 | |
05, 667 | |
1.063 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether,benzene and carbon,disulfide | |
C1=CC=C2C(C=CC3=CC=CC=C23)=C1 | |
178.23 | |
CHEBI:28851 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Satz
Nach Gebrauch Gesicht, Hände und unbedeckte Haut gründlich waschen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-581-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse SF7175000
missing translation for 'tsca' : TSCA