Learn More
Cytiva PhastGel™ Fertiggele
Wählen Sie aus homogenen und gradienten Polyacrylamid-Gelen. Cytiva PhastGel™ -Precastgele sparen Zeit und verbessern die Reproduzierbarkeit.
200.00 CHF - 258.00 CHF
Spezifikation
Siedepunkt 125 °C
Kassettenmaterial Polyester
Gelanteil (%) 5 bis 8%
Gel Thickness 0.04cm
Geltyp Pharmalyte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke pH-Bereich Preis Menge & Verfügbarkeit  
11768458
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0545-01
pH-Wert 5 bis 8 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10546764
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0544-01
pH-Wert 4 bis 6,5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10678225
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0543-01
pH 3 to 9 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Wählen Sie aus homogenen und gradienten Polyacrylamid-Gelen
  • Trennen Sie Proteine und Peptide auf denaturierenden, nativen und isoelektrischen Fokussiergelen
  • Sparen Sie Zeit und verbessern Sie die Reproduzierbarkeit mit vorgefertigten Gelen mit nativen oder denaturierenden Pufferstreifen und Färbekits, Pufferstreifen und Färbekits
  • Erzielen Sie mit gebrauchsfertigen Silber-Färbekits eine Nachweisempfindlichkeit, die mit der von Radioisotopen vergleichbar ist
  • Die Gele werden auf eine Kunststofffolie gegossen, um das Handling zu erleichtern
  • PhastGel homogene Gele
    • Lieferbar in7.5 %igem, 12.5 %igem und 20 %igem Polyacrylamid mit Sammelgel, womit Flexibilität bei der Trennung gewährleistet ist und die Auflösung zwischen Proteinen innerhalb eines engen MW-Bereichs erweitert wird
    • Es ist auch ein PhastGel mit hoher Dichte (20 %) erhältlich, das PEG enthält, um Trennungen unterhalb der Mr 20000 zu optimieren, wodurch die Auflösung erhöht wird
    PhastGel homogene Gele
    • Erhältlich in Konzentrationsgradienten von4-15 %, ,10-15 % und 8-25 % mit Sammelgel zur Trennung komplexer Gemische, wodurch eine gute Gesamtübersicht über die Gesamtzusammensetzung innerhalb einer Probe geboten wird
  • PhastGel IEF-Gele
    • Homogene Gele in pH-Bereichen von3-9, 5-8 und 4-6.5 für die Trennung von Proteinen durch isoelektrischen Punkt
    Spezifikation
    Spezifikation
    125 °C
    5 bis 8%
    Pharmalyte
    Protein
    Enthält 2 bis 6 % Pharmalyte als Träger-Ampholyt
    GelBond Polyester-Film
    71.08
    4 bis 8 °C
    50 mm
    1.9 Zoll
    5 cm
    Polyester
    0.04cm
    IEF-Gel
    Isoelectric Focusing
    Für Anwendungen in der Industrie wie analytische Chemie und Forschung
    82 °C bis 86 °C
    10 Packung
    0.017 Zoll
    1.9 in.
    48 mm
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Mehr anzeigen
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Product Certifications
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Cytiva PhastGel™ Fertiggele