Learn More
Motic™ Phasenstopper 0.5 Ph1 (10x, 20x, 40x)
Verwenden Sie den Phasenkontrast, um die Visualisierung transparenter Proben zu verbessern. Der Motic™ Phasenstopper 0.5 Ph1 (10x, 20x, 40x) ist ein ringförmiger Lichtstopper für den Kondensor.
Marke:  Motic™ 1101000202421
Artikelnummer. 15465362
  • 36.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verbessert die Unterscheidung von Kontrasten und Details ohne Färbung oder Fixierung und ermöglicht so die Untersuchung lebender Zellen.
  • Muss an die Phasenplatte des Objektivs angepasst und ausgerichtet sein.
Spezifikation
Spezifikation
Phasenstopper-Ring
0,5 Ph1 (10x, 20x, 40x)
Mikroskop AE31E, Phasenobjektive 10X, 20X, 40X
Name des Produkts
Motic™ Phasenstopper 0.5 Ph1 (10x, 20x, 40x) > Zur Verwendung mit 10X-, 20X-, 40X-Phasenobjektiven