Learn More
Motic™ CENTERING PHASE TELESCOPE
Verwenden Sie den Phasenkontrast, um die Visualisierung transparenter Proben zu verbessern. Das Motic™ Phasenzentrierteleskop ermöglicht die Ansicht eines festen Phasenrings zur Kondensorausrichtung.
Marke: Motic™ 12220280
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Ausrichtung von Ring und Objektiv für einen korrekt dargestellten Phasenkontrast.
- Verbessern Sie die Visualisierung transparenter Proben.
Spezifikation
Mikroskope der Serien DMW-BI, B3, B1, B1-223ASC, B3-223PL | |
23,2 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Motic™ CENTERING PHASE TELESCOPE > AD: 23 mm
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction