Learn More
Heidolph Instruments PharMed™ Schläuche
Ideal für medizinische, Labor- und Forschungsanwendungen
Marke: Heidolph Instruments 525-22000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Ein- und Mehrkanalgebrauch (nicht geeignet für kleine Kassetten)
- Hohe Ermüdungsfestigkeit bei wiederholter umgekehrter Biegebeanspruchung
- Ungiftig, biokompatibel
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Gut geeignet für Säuren und Basen
- Material: Thermoplastisches Elastomer auf Polypropylen-Basis mit Weichmachern; ausgezeichnete Zugfestigkeit; undurchsichtig
- Erfüllt die CE-Normen: USP-Klasse VI, GLP, Pharmacopoea und Europaea
- Temperaturbereich: -51 bis +135 °C
- Sterilisation: Kann mit Ethylenoxid autoklaviert oder sterilisiert oder durch Bestrahlung sterilisiert werden
- Einschränkung: Additive können wandern
Bestellinformation
Außendurchmesser, metrisch
Spezifikation
Schläuche | |
7,9 in. | |
Thermoplastisch | |
12,9 mm | |
2,5 mil | |
Einkanalpumpen | |
Unsteril | |
Beige | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
7,9 mm | |
12,9 in. | |
1 m | |
2,5 mm | |
Je 1 | |
8,8 m Wasser | |
0,8/1,8 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments PharMed™ Schläuche > PharMed™ Schläuche; AD: 12,9 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur