Learn More
Masterflex™ Transferschläuche, PharMed™ BPT
Ideal für Arbeiten mit Zell- und Gewebekulturen und für pharmazeutische Anwendungsbereiche. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben.
Marke: Masterflex™ 96880-06
Beschreibung
- Nicht toxisch
- Nicht-hämolytisch
- Extrem geringe Durchlässigkeit
- Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle
- Heißsiegelfähig, klebbar und formbar
- Undurchsichtig, beige
- Elastomer ist FDA-konform und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
- Schläuche sind gemäß GMP hergestellt
- Sterilisierung: Autoklavieren, Ethylenoxid oder Gammabestrahlung
Spezifikation
3A; Europäisches Arzneibuch; NSF-51; DEHP-frei; NSF-61; ADCF; FDA; phthalatfrei; USP | |
Autoklavierbar | |
PharMed | |
25 ft. | |
1.6 mm | |
-60 °F | |
25 ft./Pk. | |
Autoklav, Ethylenoxid oder Gamma | |
19 psi | |
135 °C |
Ungiftig, nicht-hämolytisch, extrem geringe Durchlässigkeit | |
3.2 mm | |
6.4 mm | |
7.6 m | |
Arbeit mit Zell- und Gewebekulturen und pharmazeutische Anwendungen. Auch geeignet für lichtempfindliche Proben. | |
-51 °C | |
Beständig gegen Säuren, Laugen, Oxidationsmittel sowie tierische und pflanzliche Öle | |
Lichtundurchlässig | |
275 °F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Transferschläuche, PharMed™ BPT > 6,4 mm ID, 12,7 mm AD
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur