Learn More
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche
Nur für die Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
Marke: Gilson™ F1825125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
- ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
- PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
- PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PharMed | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
-60 °C | |
240 ml/min | |
Undurchsichtig, beige | |
Verlängerungsschläuche |
6.4 mm | |
300 cm | |
Pharmazie und Lebensmittel | |
Je 1 x | |
Niedrig | |
135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche > ID: 6.4 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur