Learn More
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche
Nur für die Verwendung in der Pharma- und Lebensmittelindustrie
Marke:  Gilson™ F1825121
105.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205642
  • 122.00 CHF / 3 Meter
Verfügbar ab: 29-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Silikonschläuche (Versilic™) – biologisch neutral, hemmen Zellkulturen nicht, und die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und die Biokompatibilität nach ISO 10993 sind erfüllt.
  • ISOVERSINIC™ Schläuche – besitzen eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen starke Säuren, Oxidationsmittel sowie aromatische und chlorierte Lösungsmittel.
  • PharMed™ Schläuche – erfüllen die Anforderungen des Europäischen Arzneibuches, biologischer Tests der USP-Klasse VI und Biokompatibilität nach ISO 10993.
  • PVC (Tygon™) Schläuche – eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien, die sich im Labor finden und in korrosiven Umgebungen verwendet werden können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PharMed
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
-60 °C
2.5 ml/min
Undurchsichtig, beige
Verlängerungsschläuche
0.5 mm
300 cm
Pharmazie und Lebensmittel
Je 1 x
Niedrig
135 °C
Name des Produkts
Gilson™ PharMed Verlängerungsschläuche > ID: 0.5 mm