Learn More
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch
Diese Schläuche eignen sich für Peristaltikpumpen und empfindliche Zellkulturen. Saint Gobain Performance Plastics™ PharMed BPT Biokompatible Schläuche sind weniger gas- und dampfdurchlässig als Silikonschläuche und eignen sich damit optimal für die Fermentation, Separation, Reinigung und Prozessüberwachung sowie für Prozessleitsysteme.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences R650E-26BPT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11915394
  • 200.00 CHF / 7.50 Meter
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Übersteigt die Haltbarkeit von Silikonschläuchen in Peristaltikpumpe um das 30-Fache
  • Geringe Partikelspallation
  • Kann wiederholt autoklaviert werden
  • Beständig gegen wiederholte CIP- und SIP-Reinigung
  • Vollständig getestet gemäß Norm ISO 10993 zur Ermöglichung eines Validierungsprozesses
  • Erfüllt Anforderungen gemäß USP Klasse VI, FDA und NSF
Typische Anwendungen
  • Herstellung von diagnostischen Testprodukten
  • Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme
  • Impfstoffherstellung
  • Bioreaktor-Prozesslinien
  • Produktionsfiltration und -fermentation
  • sterile Abfüllung
  • Scherempfindlicher Flüssigkeitstransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Klasse VI und FDA-Kriterium, FDA
0,02 in.
PharMed BPT
3.7 mm
7.5 m
Zellernte- und Medienverarbeitungssysteme, Impfstoffherstellung, Bioreaktor-Prozesslinien, Produktionsfiltration und -fermentation, sterile Abf├╝llung, scherempfindlicher Fl├╝ssigkeitstransfer
Je 1
Cremefarben
275°F
Schläuche
Autoklavierbar
0.5 mm
0,15 in.
24.6 ft.
1.6 mm
-51 °C
Steril
3,5 bar bei 20 °C
135 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Saint Gobain Life Sciences Biokompatibler PharMed BPT-Schlauch > Innendurchmesser:0,5mm