Learn More
Esculape Laboratoire™ Pharmacy Cabinets
Click to view available options
Produkttyp:
Pharmacy Cabinet - Empty
Pharmacy Cabinet - Filled
Höhe (metrisch):
14 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 53 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | To accommodate all the first aid equipment, offices, workshops and laboratories |
Länge (metrisch) | 53 cm |
Produkttyp | Pharmacy Cabinet - Filled |
Menge | 1 Ea. |
Höhe (metrisch) | 20 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Esculape Laboratoire™ Pharmacy Cabinets >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur