Learn More
Christeyns Phago'Surf 2D
Phago’Surf 2D is a concentrated liquid intended for cleaning and disinfecting floors, surfaces and equipment in risky environments.
Marke: Christeyns P60424
Beschreibung
- Effective cleaner and broad-spectrum disinfectant (bactericide, yeasticide, fungicide, tuberculocide and active on viruses). Requires rinsing on surfaces likely to come into direct contact with foodstuffs (in accordance with the decree of September 8, 1999).
- A biocidal product registered in PT2 PT3 PT4.
- Appearance: clear liquid
- Color: colorless to yellow
- pH at 20°C (pure product): 9.1 +/- 0.3
- pH at 20°C (product diluted to 0.25% mains water): approximately 8.0 Density: 1.054 +/- 0.005
Active substances:
- Didecyldimethylammonium chloride (CAS No.: 7173-51-5): 3.5% mm
- N-(3-aminopropyl) - N-dodecylpropane - 1,3 - diamine (CAS No.: 2372-82-9): 5.5% mm
- Other components: non-ionic surfactants less than 5%
Spezifikation
Detergent | |
Clear Liquid | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use | |
No | |
20 mL |
No | |
Geruchlos | |
Farblos | |
Gelb, weiß | |
Non-filtered | |
250 |
Sicherheit und Handhabung
- PHAGO'SURF 2D
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Chlorure dedidécyldiméthylammonium, Ethoxylated Lau
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.