Learn More
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70
PHAGO'SPRAY DASR 70 ist ein hydroalkoholisches Desinfektionsmittel zur Desinfektion von Händen, Oberflächen, Geräten und sauberen Möbeln. Ohne Spuren oder Rückstände auf den Oberflächen.
63.90 CHF - 74.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp Alcohol-based Surface Disinfectant
Color-coded No
Form Clear Liquid
pH Neutral
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Scent Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Scent Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16475940
Unterlagen ansehen
Christeyns™
65049
Fresh Scent 750 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16698472
Unterlagen ansehen
Christeyns™
C65050
Geruchlos 5 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Breites antimikrobielles Spektrum ab 30 s
  • Lebensmittelkontakt, ohne Spülen
  • Keine Streifen oder Rückstände beim Trocknen
  • Ökozertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
Alcohol-based Surface Disinfectant
Clear Liquid
Unsteril
No
Neutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Christeyns™ Phago'Spray DASR 70