Learn More
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent
PHAGO’SPORE ist ein Biozid (TP02, TP04). PHAGO'SPORE ist ein desinfizierendes Reinigungsmittel für alle Oberflächen, einschließlich der Oberflächen nicht-invasiver medizinischer Geräte.
Marke:  Christeyns™ C65003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17860255
  • 52.25 CHF / 4.50 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Einsatzbereit
  • Bakterizid, fungizid, viruzid und sporizid (aktiv in 10 Minuten bei C. difficile und in 5 Minuten bei Norovirus)
  • Respektieren Sie die Umwelt
  • Wirkstoff: Peressigsäure
  • Produkt mit Lebensmittelkontakt (gemäß Verordnung vom 8. September 1999)
Spezifikation
Spezifikation
Sporizid/Desinfektionsmittel
Clear Liquid
Fresh Scent
6 Mounted Spray Bottles
No
2.1 to 2.3
Unsteril
750 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • PHAGO'SPORE
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: waterstofperoxide inoplossing, azijnzuur, Propan-2-ol, Fosforzuur, perazijnzuur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Christeyns™ Phago'Spore Disinfectant Detergent > Phago'Spore Disinfectant Detergent; Size: 750 mL