Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
PHAGO'DERM SENSITIVE ist zum einfachen Waschen von Händen und Unterarmen bei intensiver Anwendung bestimmt. Es eignet sich auch zum Waschen des Patienten und zum präoperativen Duschen. Es bewahrt die Schutzbarriere der Haut und sorgt für ein angenehmes Ge
Brand: Christeyns™ C65086
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Trocknet die Haut auch bei häufiger Anwendung nicht aus
- Hypoallergen
- Formuliert, um allergische Risiken zu minimieren
- Geeignet für Kinder unter 36 Monaten und schwangere/stillende Frauen
- Gute Reinigungskraft
- Hohe Ausspülbarkeit
- Feuchtigkeitsspendendes Potenzial für 30 Min
Specifications
Handseife | |
Foam | |
1000 mL |
Farblos | |
12 Bottles |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap > Phago'Derm Sensitive SPS Soap; Volume (Metric): 1000 mL; Quantity: 12 Bottles
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction