Learn More
Christeyns™ Phago'Derm ASEPT Hand Soap
PHAGO'DERM ASEPT ist eine desinfizierende, reinigende Flüssigseife, die speziell für das hygienische Händewaschen entwickelt wurde. Es wird vor jedem aseptischen Eingriff (Einführung von Kathetern usw.) und systematisch vor und nach jedem Kontakt mit einem Patienten oder kontaminierendem Material angewendet.
Marke: Christeyns™ C65121
Beschreibung
- Formel, die die Epidermis auch bei häufigem Waschen schont
- Lassen Sie Ihre Hände weich
- Angereichert mit Glycerin
Spezifikation
Anti-bacterial Foaming Hand Soap | |
Foam | |
1000 mL |
Light Beige | |
25 Mounted Pump Bottles |
Sicherheit und Handhabung
- PHAGO'DERM ASEPT
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol