Learn More
Fisherbrand™ pH-Fix Teststreifen, 7,9-9,8
Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich. Fisherbrand™ pH-Fix 7.9 - 9.8 Teststreifen sind lang genug, um einen Kontakt der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.
Marke: Fisherbrand™ 92170.204231
5.86 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Erhältlich in einer flachen Box, damit sie in die Tasche passen
- Die Farbskala auf der Teststreifenbox ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifenpad
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor den Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden
Spezifikation
ISO 13485-zertifiziert | |
pH-Indikator | |
pH-Teststreifen |
7.9 bis 9.8 | |
100/Packung |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24098, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24098Gültig bis zum: 2025-07-16