Learn More
Macherey-Nagel™ pH-Teststreifen
Ermöglicht schnelle und einfache pH-Wert-Tests am Ermittlungspunkt. MACHEREY Nagel™ pH-Fix Teststreifen in PT-Röhrchen benötigen keine Kalibrierung, Einrichtung oder Wartung.
Marke:  Macherey-Nagel™ 92111
Artikelnummer. 10025504
  • 19.45 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
Ermöglicht schnelle und einfache pH-Wert-Tests am Ermittlungspunkt. MACHEREY Nagel™ pH-Fix Teststreifen in PT-Röhrchen benötigen keine Kalibrierung, Einrichtung oder Wartung.
  • Der lange Kunststoffgriff schützt vor giftigen, gefährlichen bzw. aggressiven Substanzen.
  • Besitzt bis zu 4 verschiedene Indikatorstreifen die den gesamten pH-Wertebereich abdecken.
  • Kein Bluten aufgrund farbgebundener Indikatorfarbstoffe
  • Das Röhrchen lässt sich einhändig bedienen, vermeidet Papierstaus und ist praktisch unzerbrechlich.
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 14
100 Packung
pH-Teststreifen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ pH-Teststreifen > pH: 0 bis 14