Learn More
pH-Einzelkalibrierlösungen in 20 ml-Beuteln, Oakton™ Artikelnummer.: 11965484
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
pH-Einzelkalibrierlösungen in 20 ml-Beuteln, Oakton™
Artikelnummer. 11965484
10.00
Click to view available options
pH:
10.00
Artikelnummer. 11965484
Marke: Thermo Scientific Eutech 01X223103
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kostengünstige Beutel sind präzise und praktisch.
Die pH-Singles eignen sich ideal für Feldkalibratoren—Wählen Sie einfach die benötigten Beutel aus und bringen Sie sie zur Kalibrierung und Verifizierung vor Ort zu Ihrer Prüfstelle. Keine Flaschen zu transportieren oder reinigen. Die Beutel sind für maximale Frische und Zuverlässigkeit luftdicht. Pakete werden mit Temperatur- und pH-Referenztabellen gekennzeichnet. Erhältlich in Packungen mit 20 20-ml-Beuteln.
Certifications
NIST-rückführbar, Alle Lösungen sind gemäß NIST™-Standards rückführbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 10.00
Menge 20 mL Pouches
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
pH-Einzelkalibrierlösungen in 20 ml-Beuteln, Oakton™ >