Learn More
accumet pH-Sensor (Tester)
Austauschzubehör für pH-Sensor (Tester) des accumet™ AET15 pH-Testers
Marke:  accumet 13-620-AET15
54.67 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15523643
  • 57.55 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
pH-Sensor (Tester)
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AET15 pH and AET30 conductivity testers
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    accumet pH-Sensor (Tester) >