Learn More
Cole-Parmer™ MIKROELEKTRODE 3 MM MIT KABEL BNC BNC
Use the Microelectrode pH with BNC to take pH measurements in samples as low as 10 μL—even from filter paper and agarose gel.
Marke: Cole-Parmer™ 05993-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Obtain best results in mV or relative mV mode.
- Temperature range is 32°F to 167°F (0°C to 75°C).
- Immersion depth is 500 μm.
- Unbreakable microelectrodes combine measuring and reference cells in a single probe.
- Tip diameter is less than 1000 μm—fits microwell plates, small capillary tubes, and more.
- Electrodes are accurate to ±0.01 pH units from 0 to 12 pH.
- Low impedence provides stable readings.
- Includes filling solution, plastic dispenser, and manual.
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
0 bis 12 | |
Microelectrode pH | |
5,5 in. | |
0.04 in. |
Einzeln | |
75 °C | |
32°F to 167°F | |
140 mm | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ MIKROELEKTRODE 3 MM MIT KABEL BNC BNC > Stecker:BNC-Anschluss
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur