Beschreibung
- PH-Elektrode mit kleinem Durchmesser
- Für Messungen auf sehr kleinen Probenvolumina: Schweiß, Speichel ...
- Für Messungen in leicht zugänglichen Behältern: Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatte, Reagenzglas
- Glaskörper mit S7-Kopf
Spezifikation
pH-Mikroelektroden aus Glas mit BNC-Anschluss | |
BNC-Anschluss | |
14 | |
18 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PH-Mikroelektroden > Durchmesser:2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur