Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.' Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Marke:  Fisherbrand™ 92140.204231
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11376454
  • 52.68 CHF / 100 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur schnellen und problemlosen pH-Wert-Messung direkt vor Ort.Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung. Daher eignen sich diese Streifen perfekt für verschiedenste Einsatzbereiche wie Chemielabors, Industrie, Milchindustrie, Studium und Bildung sowie Lebensmittelverarbeitung.
Streifen in den Maßen 85 mm x 6 mm mit unterschiedlichem Indikatorpapier auf jedem Streifen. Der pH-Wert wird durch Vergleich mit der mitgelieferten Farbskala bestimmt. Die Streifen sind lang genug, um den Kontakt der Finger mit der Probe zu vermeiden.
  • Bietet sichere, ausgezeichnete Messungen über den angegebenen pH-Bereich
  • Die Farbskala auf der Teststreifenbox ermöglicht den genauen Vergleich mit der Farbe, die sich auf dem Teststreifen entwickelt
  • Der Indikator ist kovalent an den Streifen gebunden und wird nicht in die Probe abgesondert - der Streifen kann für unbestimmte Zeit in der Probe belassen werden, ohne eine Kontamination zu verursachen
  • Ein hydrophober Kunststoffgriff schützt den Anwender vor Kontakt mit der Probe und ermöglicht das Messen des PH-Wertes in engen und tiefen Gefäßen
  • Erhältlich in einer flachen Box, die in Ihre Tasche passt
Spezifikation
Spezifikation
5.1 bis 7.2
Farbvergleichstabelle
100 Stäbchen
pH-Indikator-Papierstab
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen > pH: 5,1 bis 7,2