Learn More
Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen
Messen Sie den pH-Wert schnell und problemlos direkt vor Ort. Fisherbrand™ pH-Indikatorpapierstreifen sind immer einsatzbereit und benötigen keine Kalibrierung, Vorbereitung oder Wartung.'
50.40 CHF
Spezifikation
Enthält | Farbvergleichstabelle |
---|---|
Menge | 100 Stäbchen |
Typ | pH-Indikatorpapier |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10018080
|
Fisherbrand™
92115.204231 |
0 bis 6 |
50.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10271751
|
Fisherbrand™
92125.204231 |
7 bis 14 |
50.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Streifen 85 x 6 mm mit verschiedenen auf den Streifen aufgebrachten Indikatorpapieren. Der pH-Wert wird durch den Vergleich mit einer beiliegenden Farbtafel bestimmt. Die Streifen sind lang genug, um eine Berührung der Finger mit der zu testenden Probe zu vermeiden.- Für zuverlässige Messwerte im angegebenen pH-Bereich
- Die Farbskala auf der Teststreifendose ermöglicht einen genauen Vergleich mit der Farbentwicklung auf dem Teststreifen-Pad
- Der Indikator ist kovalent auf die Pads aufgeklebt und blutet nicht in die Probe aus – kann unbegrenzt ohne Kontamination in der Probe gelassen werden
- Der hydrophobe Kunststoffgriff schützt den Anwender vor Proben und ermöglicht pH-Tests in engen und tiefen Gefäßen
- Erhältlich in einer flachen Dose, damit sie in Ihre Tasche passen
Spezifikation
Farbvergleichstabelle | |
100 Stäbchen | |
pH-Indikatorpapier |